Få mere at vide
Kobber(Ii)sulfat, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15651220 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
6 x 250 g
50 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50kg
Pakke med 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15651220 250 g 250g
15641220 1 kg 1kg
15681220 6 x 250 g Pakke med 6
15671220 6 x 1 kg Pakke med 6
15661220 50 kg 50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15651220 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 12852250G
Request Bulk or Custom Format
Puriss., vandfri, opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., USP , 99-100,5 % (baseret på vandfrit stof)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-98-7
Molekylær formel CuO4S
Molekylvægt (g/mol) 159.602
MDL nummer MFCD00010981
InChI nøgle ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC navn kobber; sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(Ii) Sulfate
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Fysisk form Vandfri
Mængde 250 g
Lineær formel CuSO4
FN nummer 3077
Formel vægt 159.61g/mol
Procent renhed 99 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Grad puriss.
Damptryk 7.3mmHg (25°C)
Tæthed 3.603g/mL at 25°C
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper sulphate