Få mere at vide
Copper(II) Sulfate Anhydrous, Supelco™
Artikelnummer. 15874300
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15874300 1 kg
15864300 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15874300 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1027911000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For analysis EMSURE™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-98-7
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) Sulfate Anhydrous
Mængde 1 kg
MDL nummer MFCD00010981
Synonym Copper(II) sulfate anhydrous, Copper(II) sulfate anhydrous
Molekylvægt (g/mol) 159.61
Grad Research
Tæthed 3.60 g/cm3 at 20°C