Få mere at vide
Kobber(II)sulfat, vandfri, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11357628
Mængde:
100 g
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11357628
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 033308.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159.602 g/mol
Kobber(II)sulfat bruges til galvanisering og i mineindustrien. Det bruges som et dehydreringsmiddel til dannelse og manipulation af acetalgrupper. I analytisk kemi bruges det i Fehlings opløsning og Benedicts opløsning til at teste for reducerende sukkerarter. Det bruges også til at teste protein i Biuret-test.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-98-7
Molekylær formel CuO4S
Molekylvægt (g/mol) 159.602
MDL nummer MFCD00010981
InChI nøgle ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC navn kobber; sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) sulfate
Smeltepunkt >560°C (decomposition)
Farve Grå
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Soluble in water and methanol. Insoluble in ethanol.
Formel vægt 159.6
Grad Reagens
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 3.6