Få mere at vide
Kobber(II) sulfat, vandfrit, 98%
Artikelnummer. 11481748
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11481748 5000 g 5000g
11471748 250 g 250g
11461748 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11481748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13986.0I
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kobber(II) sulfat, 98%, CuO4S, CAS-nummer-7758-98-7, kobber 2+ sulfat, kobber ii sulfat, blå sten, kobbermonosulfat, kobbersulfat, trinagle, kobbersulfat, hylinec, cupric sulfat anhydrous, kobber ii sulfat, anhydr, 1000g, CHEBI:23414, 3,6, Hazard Class: 9; Emballagegruppe: III | CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159,602 g/mol
Kobber(II)sulfat bruges til galvanisering og i mineindustrien. Det bruges som et dehydreringsmiddel til dannelse og manipulation af acetalgrupper. I analytisk kemi bruges det i Fehlings opløsning og Benedicts opløsning til at teste for reducerende sukkerarter. Bruges også til at teste protein i Biuret test.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(II)sulfat bruges i galvanisering og i mineindustrien. Det bruges som et dehydreringsmiddel til dannelse og manipulation af acetalgrupper. I analytisk kemi bruges det i Fehlings ′opløsning og Benedicts ′opløsning til at teste for reducerende sukkerarter. Bruges også til at teste protein i Biuret test.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol. Uopløseligt i ethanol.
Noter
Inkompatibel med stærke baser, metaller, alkalimetaller og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-98-7
Molekylær formel CuO4S
Molekylvægt (g/mol) 159.602
MDL nummer MFCD00010981
InChI nøgle ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC navn kobber; sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) sulfate
Smeltepunkt >560 °C
Navn note Vandfri
Mængde 5000 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 3.6
Lineær formel CuSO4
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2653
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol. Uopløseligt i ethanol.
Formel vægt 159.6
Procent renhed 98%