Få mere at vide
Kobber(II) sulfat, vandfrit, 98%
Artikelnummer. 11471748
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11471748 250 g 250g
11461748 1000 g 1000g
11481748 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11471748 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13986.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    370.71 DKK
    315.65 DKK / 250g
    Spare 55.06 DKK
    14% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Kobber(II) sulfat, 98%, CuO4S, CAS-nummer-7758-98-7, kobber 2+ sulfat, kobber ii sulfat, blå sten, kobbermonosulfat, kobbersulfat, trinagle, kobbersulfat, hylinec, cupric sulfat anhydrous, kobber ii sulfat, anhydr, 1000g, CHEBI:23414, 3,6, Hazard Class: 9; Emballagegruppe: III | CAS: 7758-98-7 | CuO4S | 159,602 g/mol
Kobber(II)sulfat bruges til galvanisering og i mineindustrien. Det bruges som et dehydreringsmiddel til dannelse og manipulation af acetalgrupper. I analytisk kemi bruges det i Fehlings opløsning og Benedicts opløsning til at teste for reducerende sukkerarter. Bruges også til at teste protein i Biuret test.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(II)sulfat bruges i galvanisering og i mineindustrien. Det bruges som et dehydreringsmiddel til dannelse og manipulation af acetalgrupper. I analytisk kemi bruges det i Fehlings ′opløsning og Benedicts ′opløsning til at teste for reducerende sukkerarter. Bruges også til at teste protein i Biuret test.
Opløselighed
Opløselig i vand og methanol. Uopløseligt i ethanol.
Noter
Inkompatibel med stærke baser, metaller, alkalimetaller og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7758-98-7
Molekylær formel CuO4S
Molekylvægt (g/mol) 159.602
MDL nummer MFCD00010981
InChI nøgle ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper sulfate, copper ii sulfate, cupric sulfate anhydrous, copper sulphate, copper 2+ sulfate, blue stone, copper monosulfate, copper ii sulfate, anhydrous, hylinec, trinagle
PubChem CID 24462
ChEBI CHEBI:23414
IUPAC navn kobber; sulfat
SMIL [O-]S(=O)(=O)[O-].[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) sulfate
Smeltepunkt >560 °C
Navn note Vandfri
Mængde 250 g
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Tæthed 3.6
Lineær formel CuSO4
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2653
Opløselighedsinformation Opløselig i vand og methanol. Uopløseligt i ethanol.
Formel vægt 159.6
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulfuric acid, copper(2+) salt