Få mere at vide
Copper(II) sulfate, ≥99%, Reagent Grade, Honeywell™
Shop alle Honeywell Research Chemicals produkterBeskrivelse
- ≥95% for general laboratory use.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) sulfate |
| Farve | Gray |
| Fysisk form | Powder |
| Mængde | 100 g |
| Lineær formel | CuSO4 |
| FN nummer | UN3077 |
| Formel vægt | 159.61g/mol |
| Procent renhed | ≥99% |
| Emballage | Glass bottle |
| Damptryk | 7.3mmHg (25°C) |
| Vis mere |