Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) sulfate |
| Smeltepunkt | 200,0 °C |
| Navn note | Vandfri |
| Farve | Grå |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (Iodometri) |
| Lineær formel | CuSO4 |
| Fieser | 01,164; 02,89; 05,162; 06,141; 08,125; 10,107; 16,283 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Copper(II) sulfate
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.