Få mere at vide
Kobber(II)sulfatopløsning, 6,24 %, blå, Chem-Lab
Artikelnummer. 11937433
Skift visning
Mængde:
100 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11937433 100 mL 100ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11937433 Leverandør Chem-Lab Leverandørnr. CL07.1102.0100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    632.00 DKK
    439.56 DKK / 100ml
    Spare 192.44 DKK
    30% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes som fungicid. Kobber(II)sulfatopløsning, 6,24 %, blå, Chem-Lab er et almindeligt kobbersalt. Dens anvendelser omfatter anvendelse som fungicid, algecid, pesticid, laboratorieanalytisk reagens, fodertilskud, zinkætsning og som bejdsemiddel. Ifølge Eur. Ph. 4(2.2.2).
Kobber(II)sulfat er en uorganisk forbindelse. Pentahydratformen er det mest almindeligt forekommende salt og er lyseblåt. Det opløses eksotermt i vand. Det er et almindeligt laboratoriereagens.
Tekniske data
CAS 7758-99-8
Farve Blå
Mængde 100 mL
Tæthed 1.01g/mL
Molekylær formel CuH10O9S
MDL nummer MFCD00149681
Synonym copper ii sulfate pentahydrate, copper sulfate pentahydrate, cupric sulfate pentahydrate, blue vitriol, calcanthite, bluestone, copper 2+ sulfate pentahydrate, triangle, vencedor, blue copperas
Opløselighedsinformation Vandopløselig
InChI nøgle JZCCFEFSEZPSOG-UHFFFAOYSA-L
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn kobber;sulfat;pentahydrat
Molekylvægt (g/mol) 249.68
PubChem CID 24463
ChEBI CHEBI:31440
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 6.24%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Potassium dichromate 0.167 mol/l
Signalord
  • Advarsel||Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Carcinogenicitet Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Kimcellemutaqenicitet Kategori 1B
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H340-Kan forårsage genetiske defekter.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H350-Kan fremkalde kræft.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H360-Kan skade forplantningsevnen eller det ufødte barn.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium dichromate