Få mere at vide
Copper(II) Stearate (contains ~10% inorganics), TRC
Artikelnummer. 30351892
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30351892 50 g
1 options
Artikelnummer. 30351892 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC68533350G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) Stearate
CAS 660-60-6
Molekylær formel C36H70CuO4
Mængde 50 g
Synonym Cu(octanoate)2, Cupric distearate, Cupric stearate, Cupric octadecanoate, Copper(2+) stearate, Copper(II) octadecanoate
InChI formel InChI=1S/2C18H36O2.Cu/c2*1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20;/h2*2-17H2,1H3,(H,19,20);/q;;+2/p-2
SMIL [Cu+2].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)[O-]
IUPAC navn copper;octadecanoate
Molekylvægt (g/mol) 630.48
Formel vægt 629.457