Få mere at vide
Kobber(II)selenid, sorte stykker, 99,5% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11323407
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11323407 25 g 25g
11313407 5 g 5g
11303407 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11323407 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 017901.14
Request Bulk or Custom Format
Til brug i halvledere, som katalysator i Kjeldahl Fordøjelse
I halvledere, som katalysator i Kjeldahl fordøjelse.Kobber(II)selenid er involveret i fremstillingen af nanokrystaller, som viser betydelig fototermisk opvarmning med en fototermisk transduktionseffektivitet, hvorved det bruges til fototermisk terapi. Den bruges som halvleder og ideel solbeskyttelsesbelægning samt finder anvendelse i solcelleteknologi.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Form: 6 mm og ned stykker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-41-5
Molekylær formel CuSe
MDL nummer MFCD00016058
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) selenide
Smeltepunkt 550°C (decomposition)
Farve Sort
Fysisk form Pieces
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.5% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in HCl with H2Se evolution,in H2SO4 with SO2 evolution. Oxidized to CuSeO3 by HNO3Soluble in hydrochloric acid,sulfuric acid. Insoluble in water.
Formel vægt 142.5
Tæthed 6.0-6.6