Få mere at vide
Kobber(II)pyrophosphathydrat, P{2}O{7} 43,5-48,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11310388
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11310388 1 kg 1kg
11320388 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11310388 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043760.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16570-28-8 | Cu2O7P2 | 301.03 g/mol
Kobber(II)pyrophosphathydrat bruges i printplader. Det katalyserer dimeriseringen af isobutylen til diisobutylen. Det er involveret i elektroaflejringen af kobber-zink-legeringer baseret elektrolytter. Desuden bruges det i dyrefoder som et supplement. Ud over dette bruges det til plettering af kobber på plast, aluminium og zink.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16570-28-8
Molekylær formel Cu2O7P2
Molekylvægt (g/mol) 301.03
MDL nummer MFCD00150225
InChI nøgle PEVJCYPAFCUXEZ-UHFFFAOYSA-J
IUPAC navn dikobber(2+)(phosphonatoxy)phosphonat
SMIL [Cu++].[Cu++].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper (II) pyrophosphate hydrate
Farve Blå
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 301.02 (Anhydrous)
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) P2O7 43.5 to 48.5%