Få mere at vide
Kobber(II)pyrithion, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7077661 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 15595946
Brand: Thermo Scientific Acros undefined
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14915-37-8 | C10H8CuN2O2S2 | 315.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14915-37-8
Molekylær formel C10H8CuN2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 315.86
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) pyrithione
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 315.86
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)