Få mere at vide
Kobber(II)pyrithion, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15595946 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15595946 1 g 1g
15505956 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15595946 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 457210010
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14915-37-8 | C10H8CuN2O2S2 | 315.86 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14915-37-8
Molekylær formel C10H8CuN2O2S2
Molekylvægt (g/mol) 315.86
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) pyrithione
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble.
Formel vægt 315.86
Procent renhed ≥97.5% (HPLC)