Få mere at vide
Kobber(II) ftalocyanin
Beskrivelse
Kobber(II)phthalocyanin er involveret i studiet af fotosensibilisatorkemi til ensartet polymerisation, luminescenskemi og spektrofotometrisk analyse, organisk syntese og polymerisation. Dette pigment bruges i emaljer, linoleum, blæk, plast og gummivarer. Fotoisomeriserbare phthalocyaniner bruges til genskrivbar cd- eller dvd-udskrivning. Andre applikationer i organiske solceller, biosensibilisatorer og displayenheder såsom OLED, OTFT, Wearable Display og e-papir.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper (II) phthalocyanine |
| Smeltepunkt | 350 °C |
| Farve | Blå til lilla |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 4121848 |
| Merck Index | 14,2520 |
| Opløselighedsinformation | Det er uopløseligt i vand. |
| Formel vægt | 576.08 |
| Fysisk form | Pulver |