Få mere at vide
Kobber(II)phosphat, 98%
Beskrivelse
Kobber(II)phosphat bruges som organisk katalysator, gødning, emulgator, korrosionsinhibitor til fosforsyre, metalbeskyttelsesmiddel og dyrefodertilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Kobber(II)phosphat bruges som organisk katalysator, gødning, emulgator, korrosionsinhibitor til fosforsyre, metalbeskyttelsesmiddel og dyrefodertilsætningsstof.
Opløselighed
Uopløseligt med vand og ethanol. Opløseligt i ammoniak, ammoniumhydroxid, acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke baser, metaller, alkalimetaller og pulveriserede metaller.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) phosphate |
| Smeltepunkt | >300 °C |
| Mængde | 500 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Lineær formel | Cu3(PO4)2 |
| Merck Index | 14,2648 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig med vand og ethanol. Opløselig i ammoniak, ammoniumhydroxid, acetone. |
| Formel vægt | 380.58 |
| Procent renhed | 98% |