Få mere at vide
Kobber(II)phosphat, 98%
Artikelnummer. 11335079
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11335079 100 g 100g
11345079 500 g 500g
11325079 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11335079 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17360.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    612.00 DKK
    502.65 DKK / 100g
    Spare 109.35 DKK
    17% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 7798-23-4 | Cu3O8P2 | 380,578 g/mol
Kobber(II)phosphat bruges som organisk katalysator, gødning, emulgator, korrosionsinhibitor til fosforsyre, metalbeskyttelsesmiddel og dyrefodertilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(II)phosphat bruges som organisk katalysator, gødning, emulgator, korrosionsinhibitor til fosforsyre, metalbeskyttelsesmiddel og dyrefodertilsætningsstof.
Opløselighed
Uopløseligt med vand og ethanol. Opløseligt i ammoniak, ammoniumhydroxid, acetone.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Inkompatibel med stærke baser, metaller, alkalimetaller og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7798-23-4
Molekylær formel Cu3O8P2
Molekylvægt (g/mol) 380.578
MDL nummer MFCD00036268
InChI nøgle GQDHEYWVLBJKBA-UHFFFAOYSA-H
Synonym copper ii phosphate, cupric phosphate, unii-n8np6fr80r, tricopper bis orthophosphate, n8np6fr80r, copper phosphate cu3 po4 2, copper phosphate 3:2, hsdb 267, cupric phosphate cu3 po4 2, phosphoric acid, copper 2+ salt
PubChem CID 86469
IUPAC navn trikobber; diphosphat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[O-]P(=O)([O-])[O-].[Cu+2].[Cu+2].[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) phosphate
Smeltepunkt >300 °C
Mængde 100 g
Lugt Lugtfri
Lineær formel Cu3(PO4)2
Merck Index 14,2648
Opløselighedsinformation Uopløselig med vand og ethanol. Opløselig i ammoniak, ammoniumhydroxid, acetone.
Formel vægt 380.58
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) phosphate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) phosphate