Få mere at vide
Kobber(II)perchlorathexahydrat, reagenskvalitet, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11341758
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341758 50 g 50g
11331758 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 011651.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10294-46-9 | Cl2CuH12O14 | 370.528 g/mol
Kobber(II)perchlorathexahydrat er et stærkt oxidationsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-46-9
Molekylær formel Cl2CuH12O14
Molekylvægt (g/mol) 370.528
MDL nummer MFCD00149666
InChI nøgle NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
PubChem CID 12846356
IUPAC navn kobber;diperchlorat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) perchlorate hexahydrate
Smeltepunkt 82°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 50 g
FN nummer UN1481
Merck Index 14,2647
Opløselighedsinformation Soluble in water, methanol, ethanol, acetic acid, acetic anhydride, and acetone
Formel vægt 370.53 (262.44 Anhydrous)
Grad Reagens
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.505
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.23 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper (II) perchlorate hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P220-Må ikke anvendes/opbevares i nærheden af tøj/brændbare materialer.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper (II) perchlorate hexahydrate