Få mere at vide
Copper(II) perchlorate hexahydrate, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11428430
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11428430 10 g 10g
11408430 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11428430 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044319.09
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10294-46-9
Molekylær formel Cl2CuH12O14
Molekylvægt (g/mol) 370.528
MDL nummer MFCD00149666
InChI nøgle NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate, unii-57jsh2lo1g, 57jsh2lo1g, copper diperchlorate hexahydrate, cupric diperchlorate hexahydrate, copper 2+ perchlorate hexahydrate, cupric perchlorate hexahydrate mi, acmc-20aldl, copper perchlorate cu clo4 2 hexahydrate
PubChem CID 12846356
IUPAC navn kobber;diperchlorat;hexahydrat
SMIL O.O.O.O.O.O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper (II) perchlorate hexahydrate
Smeltepunkt 82°C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 10 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
FN nummer UN1481
Merck Index 14,2647
Opløselighedsinformation Soluble in water and ethanol. Very soluble in ethyl alcohol and acetone.
Formel vægt 370.53 (262.44 Anhydrous)
Procent renhed 99.999%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.505
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.23 g/mL