Få mere at vide
Copper(II) Oxide, Technical, Powder, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11408143 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11408143 250 g 250g
10111950 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408143 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. C/8200/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-38-0
Molekylær formel CuO
Molekylvægt (g/mol) 79.55
MDL nummer MFCD00010979
InChI nøgle KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn copper(2+) oxidandiide
SMIL [O--].[Cu++]
Tekniske data
Smeltepunkt 1326°C
Farve Black
pH 7
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 79.54g/mol
Emballage Glass Jar
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i