Få mere at vide
Copper(II) oxide, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Artikelnummer. 11350969
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11350969 25 g 25g
11340969 100 g 100g
11330969 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11350969 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010700.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Det bruges som adsorberende og absorberende, pigment, antifoulingmiddel, træbeskyttelsesmiddel, optisk glaspoleringsmiddel, svejsemiddel til bronzematerialer, landbrugskemikalier og slibemiddel. Det bruges til fremstilling af mellemprodukter, oxidations-/reduktionsmidler, overfladebehandlingsmidler og procesregulatorer. Det finder anvendelse til fremstilling af rayoner, fosfor og tørre battericeller. Det tjener som en katalysator i visse kemiske reaktioner af industriel betydning. Det bruges også i kemiske sensorer og superledende materialer. Farlige materialer som cyanider, dioxiner og halogenerede kulbrinter kan bortskaffes ved oxidation med kobberoxid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-38-0
Molekylær formel CuO
Molekylvægt (g/mol) 79.55
MDL nummer MFCD00010979
InChI nøgle KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
IUPAC navn oksokobber
SMIL [O--].[Cu++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) oxide
Smeltepunkt 1326°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.995% (Metal basis)
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water,and alcohol; soluble in dilute acids,alkali cyanides,and ammonium carbonate solution.
Formel vægt 79.55
Lugt Odorless
Brydningsindeks 2.63
Udseende Black powder
Tæthed 6.3