Få mere at vide
Copper(II) oxide, nanopowder
Artikelnummer. 11479850
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11479850 10 g 10g
11489850 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11479850 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044663.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Kobber(II)oxidnanopulver bruges som en forbrændingshastighedskatalysator i raketdrivmiddel, hvilket forbedrer det homogene drivmiddelforbrændingshastighed, lavere trykindeks. Det kan fungere som en katalysator, der bruges i superledende materialer, termoelektriske materialer, sensormaterialer, glas og keramik. Det spiller en afgørende rolle i fotokonduktive og fototermiske applikationer. Det bruges også i keramiske modstande, magnetiske lagringsmedier, gassensorer, nær-infrarøde tiltere, halvledere, solenergitransformation og højteknologiske superledere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-38-0
Molekylær formel CuO
Molekylvægt (g/mol) 79.55
MDL nummer MFCD00010979
InChI nøgle KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMIL [O--].[Cu++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper (II) oxide
Smeltepunkt 1326°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2646
Opløselighedsinformation Practically insoluble in water,and alcohol. Soluble in dilute acids,alkali cyanides,and ammonium carbonate solution.
IUPAC navn kobber(2+)oxidandiid
Formel vægt 79.55
Lugt Odorless
Brydningsindeks 2.63
Tæthed 6.3 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) oxide, nanopowder
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper oxide