Få mere at vide
Copper(II) oxide, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15646030 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. 15646030
Brand: Honeywell-Fluka 61200500G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss. p.a.,≥99.0% (RT), powder
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-38-0
Molekylær formel CuO
Molekylvægt (g/mol) 79.55
MDL nummer MFCD00010979
InChI nøgle KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
IUPAC navn oxocopper
SMIL [O--].[Cu++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) oxide
Mængde 500 g
FN nummer UN3077
Formel vægt 79.55g/mol
Procent renhed ≥99% (RT)