Få mere at vide
Copper(II) oxide, ACS reagent, powder
Artikelnummer. 10528702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10528702 25 g Glasflaske 25g
10137510 250 g Plastflaske 250g
10288803 1 kg Plastflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10528702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 405860250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-38-0
Molekylær formel CuO
Molekylvægt (g/mol) 79.55
MDL nummer MFCD00010979
InChI nøgle KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMIL [O--].[Cu++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) oxide
Smeltepunkt 1326.0°C
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel CuO
Fieser 04,108; 05,161
Merck Index 15, 2636
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol
IUPAC navn oksokobber
Formel vægt 79.54
Procent renhed ≥99.0%
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri