Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) oxide |
| Smeltepunkt | 1326.0°C |
| Farve | Sort |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | CuO |
| Fieser | 04,108; 05,161 |
| Merck Index | 15, 2636 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids - slowly soluble in nh3, soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions, practically insoluble in alcohol |
| IUPAC navn | oksokobber |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Copper(II) oxide
- Advarsel
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P391-Udslip opsamles.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri