Få mere at vide
Kobber(II)oxid, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10076183 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10076183 500 g Plastflaske 500g
10750921 100 g Plastflaske 100g
10016143 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10076183 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 221285000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1317-38-0 | CuO | 79.55 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-38-0
Molekylær formel CuO
Molekylvægt (g/mol) 79.55
MDL nummer MFCD00010979
InChI nøgle KKCXRELNMOYFLS-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxide, copper ii oxide, copper oxide, copper monoxide, banacobru ol, chrome brown, copper brown, copper monooxide, black copper oxide
PubChem CID 14829
SMIL [O--].[Cu++]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) oxide
Smeltepunkt 1326.0°C
Navn note p.a.
Farve Sort
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 99% min. (Complexometry)
Lineær formel CuO
Fieser 04,108; 05,161
Merck Index 15, 2636
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dil.acids- slowly soluble in nh3,soluble in alkali cyanides and (nh4)2co3 solutions,practically insoluble in alcohol
IUPAC navn oksokobber
Formel vægt 79.54
Procent renhed ≥99%
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) oxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i et godkendt deponeri