Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(Ii) Oxide |
| Smeltepunkt | 1336°C |
| Farve | Black |
| Mængde | 100 g |
| FN nummer | UN3077 |
| Formel vægt | 79.55g/mol |
| Procent renhed | ≥99.0% |
| Grad | ACS Reagent |
| Emballage | Poly Bottle |
| Udseende | Powder |