Få mere at vide
Kobber(II) oxalat hemihydrat, 98 %
Artikelnummer. 11428306
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11428306 250 g 250g
11418306 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11428306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15365.30
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1171.66 DKK
    1053.65 DKK / 250g
    Spare 118.01 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 5893-66-3 | C4H8Cu2O10 | 343,19 g/mol
Kobber(II)oxalathemihydrat bruges som katalysator for organiske reaktioner; som stabilisator for acetyleret polyformaldehyd; i anticaries-sammensætninger; i frøbehandlinger for at frastøde fugle og gnavere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Kobber(II)oxalathemihydrat bruges som katalysator for organiske reaktioner; som stabilisator for acetyleret polyformaldehyd; i
anticaries-sammensætninger; i frøbehandlinger for at frastøde fugle og gnavere.
Opløselighed Opløselig
i NH{4}OH
Bemærkninger
Opbevares på køligt, tørt og godt ventileret område. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med aktive metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5893-66-3
Molekylær formel C4H8Cu2O10
Molekylvægt (g/mol) 343.19
MDL nummer MFCD00150451
InChI nøgle NNZNHNMQOYUANB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxalate, copper oxalate hemihydrate
PubChem CID 122130000
IUPAC navn kobber;oxalsyre;hydrat
SMIL O.O.[Cu].[Cu].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) oxalate hemihydrate
Analyseprocentområde 98%
Mængde 250 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2645
Opløselighedsinformation Opløseligt i NH4OH
Formel vægt 160,57 (151,51 Vandfri)
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver