Få mere at vide
Kobber(II) oxalat hemihydrat, 98 %
Artikelnummer. 11418306
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11418306 50 g 50g
11428306 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418306 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15365.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5893-66-3 | C4H8Cu2O10 | 343,19 g/mol
Kobber(II)oxalathemihydrat bruges som katalysator for organiske reaktioner; som stabilisator for acetyleret polyformaldehyd; i anticaries-sammensætninger; i frøbehandlinger for at frastøde fugle og gnavere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Kobber(II)oxalathemihydrat bruges som katalysator for organiske reaktioner; som stabilisator for acetyleret polyformaldehyd; i
anticaries-sammensætninger; i frøbehandlinger for at frastøde fugle og gnavere.
Opløselighed Opløselig
i NH{4}OH
Bemærkninger
Opbevares på køligt, tørt og godt ventileret område. Opbevares væk fra oxidationsmidler. Inkompatibel med aktive metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5893-66-3
Molekylær formel C4H8Cu2O10
Molekylvægt (g/mol) 343.19
MDL nummer MFCD00150451
InChI nøgle NNZNHNMQOYUANB-UHFFFAOYSA-N
Synonym cupric oxalate, copper oxalate hemihydrate
PubChem CID 122130000
IUPAC navn kobber;oxalsyre;hydrat
SMIL O.O.[Cu].[Cu].OC(=O)C(O)=O.OC(=O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) Oxalate Hemihydrate
Analyseprocentområde 98%
Mængde 50 g
FN nummer UN3288
Merck Index 14,2645
Opløselighedsinformation Opløseligt i NH4OH
Formel vægt 160,57 (151,51 Vandfri)
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) oxalate hemihydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cupric oxalate