Få mere at vide
Copper(II) Nitrate Trihydrate, Supelco™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) Nitrate Trihydrate |
| Smeltepunkt | 114°C |
| Mængde | 250 g |
| Molekylær formel | Cu(NO3)2 · 3 H2O |
| MDL nummer | MFCD00149671 |
| Synonym | Copper(II) nitrate trihydrate, Copper dinitrate trihydrate, Copper(II) nitrate trihydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 241.6 |
| Grad | Research |
| Tæthed | 2.05 g/cm3 at 20°C |