Få mere at vide
Kobber(II) nitrattrihydrat, 99%, rent
Artikelnummer. 15253346 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15253346 5 kg 5kg
15279886 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15253346 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453960050
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 10031-43-3 | CuN2O6·3H2O | 241,6 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10031-43-3
Molekylær formel CuN2O6·3H2O
Molekylvægt (g/mol) 241.6
InChI nøgle SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii nitrate trihydrate, copper nitrate trihydrate, cupric nitrate trihydrate, copper ii nitrate hydrate, copper ii nitrate 3-hydrate, copper 2+ trihydrate dinitronate, copper 2+ trihydrate dinitrate, copper ii nitrate trihydrate-cu puratrem
PubChem CID 9837674
IUPAC navn kobber;dinitrat;trihydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) nitrate trihydrate
Smeltepunkt 114,0 °C
Mængde 5 kg
Analyseprocentområde 98,5 til 104% (iodometri)
Lineær formel Cu(NO3)2·3H2O
Merck Index 15,2633
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 267 g/100 ml. Andre opløseligheder: frit opløselig i alkohol, praktisk talt uopløselig i ethylacetat
Formel vægt 241.6
Procent renhed 99%
Grad Ren
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) nitrate, trihydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.