Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) nitrate trihydrate |
| Smeltepunkt | 114,0 °C |
| Navn note | P.A. |
| Farve | Brun til flødeskum |
| Fysisk form | fint pulver |
| Mængde | 100 g |
| Emballage | Plastflaske |
| Analyseprocentområde | 98,5 til 104% (iodometri) |
| Molekylær formel | CuN2O6·3H2O |
| Lineær formel | Cu(NO3)2·3H2O |
| Show More |
Safety and Handling
- Copper(II) nitrate, trihydrate
- Fare
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
- AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Brandnærende fast stof Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
- H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.