Få mere at vide
Kobber(II)nitrathydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4824700
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
Artikelnummer. 11380959
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 010699.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13778-31-9 | CuN2O6 | 187.55 g/mol
Det tjener som en katalysator for oxidativ kobling af 2,6-dimethylphenol, hvilket resulterer i et vigtigt ingeniørpolymermateriale. Anvendes også i tekstiler og polermidler til andre metaller. Det er en forløber for kobberoxid, som finder anvendelse som katalysator for mange organiske omdannelser. Menke-betingelser anvender kobbernitrat til aromatiske nitreringer. Claycop-reagens, det hydrerede kobbernitrat aflejret på ler, finder anvendelse i mange organiske reaktioner, for eksempel oxidation af dithioacetaler til carbonyler og thioler til disulfider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13778-31-9
Molekylær formel CuN2O6
Molekylvægt (g/mol) 187.55
MDL nummer MFCD00149669
InChI nøgle XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii nitrate hydrate, copper nitrate hydrate, acmc-20aldm, cupric nitrate hydrate, cu.2no3.h2o, copper 2+ ion hydrate dinitrate, copper 2+ hydrate dinitrate, copper ii nitrate hydrate, puratronic, copper 2+ nitrate-water 1/2/1, nitric acid, copper 2+ salt, hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 15303652
SMIL [Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) nitrate hydrate
Farve Blå
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and water. Insoluble in ethyl acetate.
IUPAC navn kobber(2+) dinitrat
Formel vægt 187.55 (Anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic