Få mere at vide
Kobber(II)nitrathydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15415965
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15415965 25 g 25g
11380959 5 g 5g
11300969 100 g 100g
11310969 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15415965 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010699.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13778-31-9 | CuN2O6 | 187.55 g/mol
Det tjener som en katalysator for oxidativ kobling af 2,6-dimethylphenol, hvilket resulterer i et vigtigt ingeniørpolymermateriale. Anvendes også i tekstiler og polermidler til andre metaller. Det er en forløber for kobberoxid, som finder anvendelse som katalysator for mange organiske omdannelser. Menke-betingelser anvender kobbernitrat til aromatiske nitreringer. Claycop-reagens, det hydrerede kobbernitrat aflejret på ler, finder anvendelse i mange organiske reaktioner, for eksempel oxidation af dithioacetaler til carbonyler og thioler til disulfider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13778-31-9
Molekylær formel CuN2O6
Molekylvægt (g/mol) 187.55
MDL nummer MFCD00149669
InChI nøgle XTVVROIMIGLXTD-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii nitrate hydrate, copper nitrate hydrate, acmc-20aldm, cupric nitrate hydrate, cu.2no3.h2o, copper 2+ ion hydrate dinitrate, copper 2+ hydrate dinitrate, copper ii nitrate hydrate, puratronic, copper 2+ nitrate-water 1/2/1, nitric acid, copper 2+ salt, hydrate 8ci,9ci
PubChem CID 15303652
SMIL [Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) nitrate hydrate
Farve Blå
Fysisk form Krystallinske aggregater
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999% (Metals basis)
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol and water. Insoluble in ethyl acetate.
IUPAC navn kobber;dinitrat;hydrat
Formel vægt 187.55 (anhydrous)
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) nitrate hydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) nitrate hydrate