Få mere at vide
Kobber(II)nitrathydrat, Puratronic™ , 99,999 % (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det tjener som en katalysator for oxidativ kobling af 2,6-dimethylphenol, hvilket resulterer i et vigtigt ingeniørpolymermateriale. Anvendes også i tekstiler og polermidler til andre metaller. Det er en forløber for kobberoxid, som finder anvendelse som katalysator for mange organiske omdannelser. Menke-betingelser anvender kobbernitrat til aromatiske nitreringer. Claycop-reagens, det hydrerede kobbernitrat aflejret på ler, finder anvendelse i mange organiske reaktioner, for eksempel oxidation af dithioacetaler til carbonyler og thioler til disulfider.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) nitrate hydrate |
| Farve | Blå |
| Fysisk form | Krystallinske aggregater |
| Mængde | 5 g |
| Analyseprocentområde | 99.999% (Metals basis) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in ethanol and water. Insoluble in ethyl acetate. |
| IUPAC navn | kobber(2+) dinitrat |
| Formel vægt | 187.55 (Anhydrous) |
| Lugt | Odorless |
| Følsomhed | Hygroscopic |