Learn More
Copper(II) Nitrate Hemipentahydrate, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) Nitrate Hemipentahydrate |
| CAS | 19004-19-4 |
| Molekylær formel | Cu(NO3)2 • 2.5[H2O] |
| Mængde | 500 g |
| Synonym | Copper(II) Nitrate Hydrate (2:5) |
| InChI formel | InChI=1S/Cu.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1 |
| SMIL | O=[N+](O[Cu]O[N+]([O-])=O)[O-] |
| IUPAC navn | bis(nitrooxy)copper pentahydratehydrate |
| Molekylvægt (g/mol) | 232.59 |
| Formel vægt | 231.93 |