Få mere at vide
Kobber(Ii) Nitrat Hemi(Pentahydrat), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15691200
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15691200 500 g 500g
15671200 1 kg 1kg
15681200 2.5 kg 2.5kg
15601210 6 x 1 kg Pakke med 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15691200 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 12837500G
Request Bulk or Custom Format
≥98 %,≥ 26% Cu-basis
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19004-19-4
MDL nummer MFCD02253001
Synonym dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate)
Mængde 500 g
Lineær formel Cu(NO3)2 · 2.5H2O
FN nummer 3085
Formel vægt 232.59g/mol
Procent renhed ≥98%
Emballage Plastflaske