Få mere at vide
Kobber(Ii) Nitrat Hemi(Pentahydrat), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15671200 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
500g
Pakke med 6
Artikelnummer. 15671200
Brand: Honeywell-Fluka 128371KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
≥98 %,≥ 26% Cu-basis
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19004-19-4
MDL nummer MFCD02253001
Synonym dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(Ii) Nitrate Hemi(Pentahydrate)
Mængde 1 kg
Lineær formel Cu(NO3)2 · 2.5H2O
FN nummer 3085
Formel vægt 232.59g/mol
Procent renhed ≥98%
Emballage Plastflaske