Få mere at vide
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate), ACS, 98.0-102.0%
Artikelnummer. 11341859
Skift visning
Mængde:
50 g
500 g
2 kg
10 kg
Pakningsstørrelse:
10kg
2kg
500g
50g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11341859 50 g 50g
11331859 500 g 500g
11321859 2 kg 2kg
11311859 10 kg 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11341859 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 012523.18
Request Bulk or Custom Format
For Use As a Catalyst, Nitrating Agent For Aromatic organosilicon Compounds, Nickel-Plating Baths | CAS: 19004-19-4 | CuN2O6·2.5H2O
Katalysator, nitreringsmiddel til aromatiske organosiliciumforbindelser, nikkel-pletteringsbade, farver kobber sort og giver en poleret effekt på jernKobber(II)nitrathemi(pentahydrat) bruges til den katalytiske oxidative kobling af 2,6-dimethylphenol til fremstilling af en polymer, som er et vigtigt ingeniørmateriale. Dets løsninger bruges i tekstiler og polermidler til andre metaller. Det er almindeligt anvendt i skolelaboratorier til at demonstrere kemiske voltaiske cellereaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19004-19-4
Molekylær formel CuN2O6·2.5H2O
MDL nummer MFCD00149671
Synonym dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Tekniske data
Kogepunkt 170°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Smeltepunkt ∽115°C
Navn note trihydrate
Fysisk form Crystalline Lump
Mængde 50 g
Analyseprocentområde 98.0-102.0%
Opløselighedsinformation Soluble in water and alcoholSoluble in water,ammonia and ethanol.
Formel vægt 232.59 (187.55 Anhydrous)
Grad ACS
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.32 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P370+P380-Ved brand: Evakuer området.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid, copper(2+) salt, hydrate