Få mere at vide
Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate), 98%
Artikelnummer. 11304549
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11304549 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 11304549 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14004.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19004-19-4 | Cu2H10N4O17 | 465.18 g/mol
Kobber(II)nitrathemi(pentahydrat) bruges til den katalytiske oxidative kobling af 2,6-dimethylphenol til fremstilling af en polymer, som er et vigtigt ingeniørmateriale. Dets løsninger bruges i tekstiler og polermidler til andre metaller. Det er almindeligt anvendt i skolelaboratorier til at demonstrere kemiske voltaiske cellereaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(II)nitrathemi(pentahydrat) bruges til den katalytiske oxidative kobling af 2,6-dimethylphenol til fremstilling af en polymer, som er et vigtigt ingeniørmateriale. Dets løsninger bruges i tekstiler og polermidler til andre metaller. Det er almindeligt anvendt i skolelaboratorier til at demonstrere kemiske voltaiske cellereaktioner.
Opløselighed Opløseligt
i vand, ammoniak og ethanol
Bemærkninger
Uforeneligt med reduktionsmidler, organiske materialer og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 170°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Smeltepunkt ∼115°C
CAS 19004-19-4
Mængde 500 g
Molekylær formel Cu2H10N4O17
Lineær formel Cu(NO3)2·2.5 H2O
MDL nummer MFCD00149671
FN nummer UN3085
Merck Index 14,2643
Synonym dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate
Opløselighedsinformation Soluble aq. soln.,ammonia and ethanol
InChI nøgle IZDJJEMZQZQQQQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O.O.O.O.O.[Cu++].[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
IUPAC navn dikobber(2+)pentahydrattetranitrat
Molekylvægt (g/mol) 465.18
Formel vægt 232.59 (187.55 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.32