Få mere at vide
Kobber(II)nitrathemi(pentahydrat), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11427866
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11427866 250 g 250g
11417866 1000 g 1000g
11437866 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11427866 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14004.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 19004-19-4 | CuN2O6·2.5H2O
Kobber(II)nitrathemi(pentahydrat) bruges til den katalytiske oxidative kobling af 2,6-dimethylphenol til fremstilling af en polymer, som er et vigtigt ingeniørmateriale. Dets løsninger bruges i tekstiler og polermidler til andre metaller. Det er almindeligt anvendt i skolelaboratorier til at demonstrere kemiske voltaiske cellereaktioner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Kobber(II)nitrathemi(pentahydrat) bruges til den katalytiske oxidative kobling af 2,6-dimethylphenol til fremstilling af en polymer, som er et vigtigt ingeniørmateriale. Dets løsninger bruges i tekstiler og polermidler til andre metaller. Det er almindeligt anvendt i skolelaboratorier til at demonstrere kemiske voltaiske cellereaktioner.
Opløselighed Opløseligt
i vand, ammoniak og ethanol
Bemærkninger
Uforeneligt med reduktionsmidler, organiske materialer og pulveriserede metaller.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19004-19-4
Molekylær formel CuN2O6·2.5H2O
MDL nummer MFCD00149671
Synonym dicopper tetranitrate pentahydrate, copper ii nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate, hydrate, copper, reference standard solution, copper nitrate hemipentahydrate, cupric nitrate hemipentahydrate, 2cu.4no3.5h2o, cupric nitrate hemi pentahydrate
Tekniske data
Kogepunkt 170°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Smeltepunkt ∼115°C
Mængde 250 g
Lineær formel Cu(NO3)2·2.5H2O
FN nummer UN3085
Merck Index 14,2643
Opløselighedsinformation Soluble in water,ammonia and ethanol
Formel vægt 232.59 (187.55 Anhydrous)
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Tæthed 2.32
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandnærende fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P211-Spray ikke mod åben ild eller andre antændelseskilder.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper(II) nitrate hemi(pentahydrate)