Få mere at vide
Kobber(II)methoxid, typisk 98% (metalbasis)
Beskrivelse
Kobber(II)methoxid anvendes som primære og sekundære mellemprodukter. Behandling af disse methoxidderivater med overskydende vand resulterer i ren dannelse af mononukleære kobber(II)hydroxidkomplekser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) methoxide |
| Smeltepunkt | ∼206 °C (dekomponering) |
| Farve | Grøn |
| Lugt | Alkohollignende |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | Cu(OCH3)2 |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3181 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Reagerer med vand. |
| Vis mere |