Få mere at vide
Kobber(II) methacrylat, tekniker.
Artikelnummer. 11358758
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11358758 5 g 5g
11348758 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11358758 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041621.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 19662-59-0 | C4H5CuO2 | 148,63 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19662-59-0
Molekylær formel C4H5CuO2
Molekylvægt (g/mol) 148.63
MDL nummer MFCD00080547,MFCD00156451,MFCD00080547
InChI nøgle BFHDHRZKYIRNRP-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 121233728
IUPAC navn kobber;2-methylprop-2-ensyre;hydrat
SMIL [Cu++].CC(=C)C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) methacrylate
Farve Blå-grøn
Lineær formel [H2C=C(CH3)CO2]2Cu
Mængde 5 g
Formel vægt 233.71
Grad Teknisk
Fysisk form Pulver