Få mere at vide
Kobber(II) isopropoxid, 98% (metalbasis)
Artikelnummer. 11328727
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11328727 1 g 1g
11318727 5 g 5g
11308727 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11328727 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 035821.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-11-2026
CAS: 23578-23-6 | C6H14CuO2 | 181,72 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 23578-23-6
Molekylær formel C6H14CuO2
Molekylvægt (g/mol) 181.72
MDL nummer MFCD00074982
InChI nøgle VNGORJHUDAPOQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym copper ii isopropoxide, acmc-20aldx, copper ii diisopropoxide, copper 2+ dipropan-2-olate, 2-propanol,copper 2+ salt 9ci, copper 2+ bis propan-2-olate, copper 2+ ion bis propan-2-olate
PubChem CID 14389592
IUPAC navn kobber;propan-2-olat
SMIL [Cu++].CC(C)[O-].CC(C)[O-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) isopropoxide
Assay Procent Noter (metalbasis)
Mængde 1 g
FN nummer UN3180
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 181.73
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver