Få mere at vide
Kobber(II) isopropoxid, 98% (metalbasis)
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) isopropoxide |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Mængde | 5 g |
| FN nummer | UN3180 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Opløselighedsinformation | Hydrolyserer i vand. |
| Formel vægt | 181.73 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |