Få mere at vide
Kobber(II)hydroxid, tek. 94%, stab., Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11362988
Skift visning
Mængde:
500 g
2 kg
Pakningsstørrelse:
2kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11362988 500 g 500g
11352988 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11362988 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 032733.36
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Anvendes som råmateriale i kemisk forarbejdning og katalysatorfremstilling
Anvendes som råmateriale i kemisk forarbejdning og katalysatorfremstilling. Kobber(II)hydroxid anvendes som keramisk farvestof. I organisk syntese bruges det som katalysator til fremstilling af 1-((2-aminoethyl)amino)anthraquinon, 1-amino-4-((2-aminoethyl)amino)anthraquinon ved at reagere med henholdsvis 1-bromanthraquinon eller 1-amino-4-bromoanthraquinon. Det er involveret i syntesen af benzoesyre og octansyre. Det bruges som forløber i produktionen af rayon, batterielektroder og andre kobbersalte. Det bruges også som farvebejdsemiddel, papirfarvestof, pigment og fodertilsætningsstof.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 20427-59-2
Molekylær formel H2CuO2
MDL nummer MFCD00010968
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) hydroxide
Farve Blå
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 94%
Opløselighedsinformation Slightly soluble in waterSoluble in acids,ammonium hydroxide,dilute hydrochloric acid,concentrated alkali and potassium cyanide. Insoluble in water,ethanol,and acetone.
Formel vægt 97.55
Grad Teknisk
Lugt Odorless
Følsomhed Hygroscopic
Udseende Blue powder
Tæthed 3.4 g/cm3
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) hydroxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 2
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 2
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H330-Livsfarlig ved indånding.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H411-Giftig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper hydroxide