Få mere at vide
Kobber(II)hexafluor-2,4-pentandionathydrat, 99,99% (metalbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11384847
Skift visning
Mængde:
0.5 g
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11384847 2 g 2g
11374847 0.5 g 0.5g
11364847 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11384847 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041870.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 155640-85-0 | C10H2CuF12O4 | 477.65 g/mol
Anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155640-85-0
Molekylær formel C10H2CuF12O4
Molekylvægt (g/mol) 477.65
MDL nummer MFCD00151019
InChI nøgle HZXGNBMOOYOYIS-PAMPIZDHSA-L
Synonym copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, bis hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, copper hexafluoroacetylacetonate hydrate, copper ii hexafluoroacetyl-acetonate hydrate, hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, elec. gr., bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cuprio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 56845342
SMIL [Cu++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 220°C (decomposition)
Kemisk navn eller materiale Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Smeltepunkt ∼100 °C
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 2 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Opløselighedsinformation Soluble in methanol,acetone,toluene
IUPAC navn kobber(2+)bis((2Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluor-4-oxopent-2-en-2-olat)
Formel vægt 477.64 (Anhydrous)
Procent renhed 99.99%
Følsomhed Hygroscopic