Få mere at vide
Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 98%
Artikelnummer. 11490858
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11490858 5 g 5g
11480858 1 g 1g
11400868 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11490858 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25284.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 155640-85-0 | C10H2CuF12O4 | 477.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 155640-85-0
Molekylær formel C10H2CuF12O4
Molekylvægt (g/mol) 477.65
MDL nummer MFCD00151019
InChI nøgle HZXGNBMOOYOYIS-PAMPIZDHSA-L
Synonym copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, bis hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, copper hexafluoroacetylacetonate hydrate, copper ii hexafluoroacetyl-acetonate hydrate, hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii hexafluoroacetylacetonate hydrate, elec. gr., bis 1,1,1,5,5,5-hexafluoroacetylacetonato copper ii hydrate, copper ii 1,1,1,5,5,5-hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate, 3z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-2z-1,1,1,5,5,5-hexafluoro-4-oxopent-2-en-2-yl oxy cuprio oxy pent-3-en-2-one hydrate
PubChem CID 56845342
SMIL [Cu++].[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F.[O-]\C(=C/C(=O)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Tekniske data
Kogepunkt 220°C
Kemisk navn eller materiale Copper(II) hexafluoro-2,4-pentanedionate hydrate
Smeltepunkt ∼100 °C
Mængde 5 g
IUPAC navn kobber(2+)bis((2Z)-1,1,1,5,5,5-hexafluor-4-oxopent-2-en-2-olat)
Formel vægt 477.64 (Anhydrous)
Procent renhed 98%