Få mere at vide
Kobber(II) glukonat, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Copper(II) Gluconate |
| CAS | 527-09-3 |
| Molekylær formel | C12H22CuO14 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | D-Gluconic Acid Copper, Bis(D-gluconato-κO1,κO2)copper (ACI), D-Gluconic acid, copper complex (ZCI), Bis(D-gluconato-κO1,κO2)copper (ACI), Copper, bis(D-gluconato-O1,O2)- (ZCI), Gluconic acid, copper(2+) salt (2:1), D- (8CI), D-Gluconic acid, copper(2+) salt, Copper(II) gluconate, Cupric gluconate, Gluconic acid, copper(2+) salt, Helshas Cu, Labicuper |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H12O7.Cu/c2*7-1-2(8)3(9)4(10)5(11)6(12)13;/h2*2-5,7-11H,1H2,(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*2-,3-,4+,5-;/m11./s1 |
| SMIL | [Cu+2].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-].OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)[O-] |
| IUPAC navn | kobber; (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat |
| Molekylvægt (g/mol) | 453.84 |
| Formel vægt | 453.0306 |