Få mere at vide
Kobber(II)gluconat
Artikelnummer. 11327128
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11327128 250 g 250g
11307128 50 g 50g
11317128 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11327128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015325.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 527-09-3 | C12H22CuO14 | 453,84 g/mol
Kobber(II)gluconat bruges i kosttilskud. Det bruges også til at behandle acne vulgaris, almindelig forkølelse, hypertension, for tidlig fødsel, leishmaniasis og viscerale postoperative komplikationer. Desuden bruges det i orale deodoranter og fodertilsætningsstoffer. Ud over dette bruges det som synergist og ernæringstilskud til fødevarer. Det er den aktive komponent i retsyn, der bruges i møntværker og certer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-09-3
Molekylær formel C12H22CuO14
Molekylvægt (g/mol) 453.84
MDL nummer MFCD00075297
InChI nøgle OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L
Synonym copper gluconate
PubChem CID 131854750
ChEBI CHEBI:31431
IUPAC navn kobber;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) gluconate
Smeltepunkt 155 °C til 157 °C
Mængde 250 g
Merck Index 14,2640
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Uopløselig i acetone, alkohol og ether.
Formel vægt 453.85
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Copper(II) gluconate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Hudsensibilisering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Cupric gluconate