Få mere at vide
Kobber(II)gluconat
Artikelnummer. 11307128
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307128 50 g 50g
11327128 250 g 250g
11317128 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307128 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 015325.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 527-09-3 | C12H22CuO14 | 453,84 g/mol
Kobber(II)gluconat bruges i kosttilskud. Det bruges også til at behandle acne vulgaris, almindelig forkølelse, hypertension, for tidlig fødsel, leishmaniasis og viscerale postoperative komplikationer. Desuden bruges det i orale deodoranter og fodertilsætningsstoffer. Ud over dette bruges det som synergist og ernæringstilskud til fødevarer. Det er den aktive komponent i retsyn, der bruges i møntværker og certer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 527-09-3
Molekylær formel C12H22CuO14
Molekylvægt (g/mol) 453.84
MDL nummer MFCD00075297
InChI nøgle OCUCCJIRFHNWBP-IYEMJOQQSA-L
Synonym copper gluconate
PubChem CID 131854750
ChEBI CHEBI:31431
IUPAC navn kobber;(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoat
SMIL C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.C(C(C(C(C(C(=O)[O-])O)O)O)O)O.[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) gluconate
Smeltepunkt 155°C to 157°C
Mængde 50 g
Merck Index 14,2640
Opløselighedsinformation Soluble in water. Insoluble in acetone,alcohol and ether.
Formel vægt 453.85
Fysisk form Pulver