Få mere at vide
Kobber(II) formate tetrahydrat, 98%
Artikelnummer. 11478497
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11478497 250 g 250g
11468497 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11478497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18569.30
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5893-61-8 | C2H10CuO8 | 225,64 g/mol
Det anvendes som et antibakterielt middel til behandling af cellulose.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det anvendes som et antibakterielt middel til behandling af cellulose
.
Opløselighed
Opløseligt i vand (125 g/L ved 20 °C). Meget svagt opløselig i alkohol. Praktisk talt uopløselig i de fleste organiske opløsningsmidler.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler og stærke baser. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5893-61-8
Molekylær formel C2H10CuO8
Molekylvægt (g/mol) 225.64
MDL nummer MFCD00167128
InChI nøgle LSIWWRSSSOYIMS-UHFFFAOYSA-L
Synonym copper ii formate tetrahydrate, cupric formate tetrahydrate, copper diformate tetrahydrate, unii-v7ra28204j, copper 2+ formate tetrahydrate, cupric formate tetrahydrate mi, copper formate cu hcoo 2 tetrahydrate, formic acid copper salt 2:1 tetrahydrate, acmc-209m8c
PubChem CID 6432244
IUPAC navn kobber;diformiat;tetrahydrat
SMIL C(=O)[O-].C(=O)[O-].O.O.O.O.[Cu+2]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Copper(II) formate tetrahydrate
Mængde 250 g
FN nummer UN3077
Merck Index 14,2639
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (125 g/L ved 20 °C). Meget let opløseligt i alkohol. Praktisk talt uopløseligt i de fleste organiske opløsningsmidler.
Formel vægt 225,65 (153,59 Vandfri)
Procent renhed 98%